Fortfahren mit
13-1490
Hydrazin -dihydrochlorid
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Hydrazine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.97
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-283-2
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C), 7.69 hPa ( 25 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
mp
200 °C (dec.) (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
InChI key
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrazin -dihydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
5341-61-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)