Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.28 (anhydrous basis)
EC Number:
208-237-3
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116130
Beilstein/REAXYS Number:
91400
Colour Index Number:
75290
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
form
powder
availability
available only in Japan
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?