Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OHCCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.04
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1732463
MDL number:
Grade:
CP
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
CP
availability
available only in Japan
concentration
40 wt. % in H2O
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChI key
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Dieses Glyoxal ist zusammengesetzt aus 3 mol Glyoxal und 2 mol Wasser in einer relativ stabilen Konfiguration.
Disclaimer
May precipitate on storage; redissolve at 50-60 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyoxal -Lösung
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?