Fortfahren mit
11-0705
Formaldehyd -Lösung
3.7% formaldehyde in H2O
Synonym(e):
Silberfärbungs-Kit Komponente, Formalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
eCl@ss:
39021101
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
availability
available only in Japan
concentration
3.7% formaldehyde in H2O
dilution
(for analytical testing)
pH
7.10-7.30 (20 °C)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyd -Lösung
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 11-0705 Sigma-Aldrich ホルムアルデヒド中性バッファー溶液 この商品は,緩衝剤で何を使ってますか?リン酸,ホウ素など.
    1 answer
    1. This product utilizes a phosphate buffer.