Merck
09-2460
Tetraethylorthosilikat
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonym(e):
Orthokieselsäure-Tetraethylester, TEOS, Tetraethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Si(OC2H5)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.33
EC Number:
201-083-8
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1422225
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
7.2 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Application
Häufig als Vorstufe zur Herstellung von Xerogel verwendet
Wechselwirkung mit Dodecylamin bei der Bildung von Interkalationsverbindungen von H+-Magadiit und Verwendung in einer Studie über bioaktive Gläser aus Mischmetall.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylorthosilikat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)