Fortfahren mit
09-1510
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonym(e):
EDTA Tetranatriumsalz, Edathamil, Tetranatrium-ethylendiamin-tetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
EC Number:
200-573-9
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥98.5%
form
solid
availability
available only in Japan
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA ist bei wirksamen Konzentrationen von 1–10 mM ein Inhibitor von Metallproteasen. EDTA fungiert als Chelator des Zinkions in der aktiven Seite von Metallproteasen und kann auch andere von Metallionen abhängige Proteasen wie die Calcium-abhängigen Cysteinproteasen hemmen. Bei einer Verwendung als Antikoagulans kommen meist die Dinatrium- oder Trikalimsalze von EDTA zum Einsatz. Die optimale Konzentration im Blut liegt bei 1,5 mg pro ml.
Verwendet zur Eliminierung einer Enzyminhibition durch Spuren von Schwermetallen und zur Hemmung von Enzymen, die divalente Kationen als Cofaktoren benötigen.
Preparation Note
Löslich in Wasser bei Raumtemperatur bis 1,45 M. Der pH-Wert dieser eher viskosen Lösung liegt ungefähr bei 10 bis 11.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)