Fortfahren mit
09-1440
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung
0.1 M
Synonym(e):
EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which specification is this product meet? Ex USP/ BP or Ph. Eur?
    1 answer
    1. This product is not tested to meet the specifications of any specific agency or compendia and is intended for research use only. Currently there is no prepared solution available that is USP, BP, or EP tested. Please see the link below to review suitable products available in powder form:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/139-33-3?facet=facet_web_eqp%3A500&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=139-33-3&type=cas_number