Fortfahren mit
09-1287
Ethylendiamin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
EC Number:
203-468-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605263
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-15-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)