Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12N3NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.38
EC Number:
217-250-3
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
4121162
Colour Index Number:
14645
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
InChI key
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Legal Information
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eriochrom®-Schwarz T
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?