Fortfahren mit
07-5640
Diphenylether
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Diphenyloxid, Phenylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL number:
EC Number:
202-981-2
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1364620
Assay:
≥98.0%
Form:
crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
>5.86 (25 °C, vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
crystalline
autoignition temp.
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylether
wgk
WGK 2
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)