Über diesen Artikel
grade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
>99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
refractive index
n
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
123-91-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?