Merck
07-5190
2,4-Dinitrophenol
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.11
EC Number:
200-087-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1246142
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
6.35 (vs air)
assay
≥98.0%
availability
available only in Japan
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChI key
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dinitrophenol
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)