Fortfahren mit
07-4260
N,N-Dimethylanilin
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
507140
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylanilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)