Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
EC Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
JIS 300
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
1223 °F
contains
methanol as stabilizer
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
refractive index
n
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?