Fortfahren mit
05-7190
Cyclohexanon
JIS special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
385735
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F
flash_point_c
44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)