Merck
05-6000
Kupfer(I)-Iodid
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Cuprous iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.45
EC Number:
231-674-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
assay
≥97.0%
availability
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(I)-Iodid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)