Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.00
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
vapor pressure
1.3 mmHg ( 546 °C)
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
availability
available only in Japan
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Application
Zeigt einzigartigen Charakter als Initiator von Radikalreaktionen, wie der Hydrostannierung von α,β-ungesättigten Ketonen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(I)-chlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?