Merck
05-5560
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
JIS (color standard)
availability
available only in Japan
color
JIS: 1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colour standard solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)