Merck
05-3430
Chloroform
JIS 300, ≥99.0%
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
JIS 300
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
contains
0.4-0.8% ethanol
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)