Merck
05-1540
Kohlenstoffdisulfid
JIS special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
EC Number:
200-843-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
2.67 (vs air)
vapor pressure
5.83 psi
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
expl. lim.
50 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)