Fortfahren mit
03-5300
Buttersäure
SAJ special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
906770
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
3.04 (vs air)
vapor pressure
0.43 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L), 3 (20 °C, 10 g/L)
pKa (20.7 °C)
4.9
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buttersäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F
flash_point_c
75 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)