Merck
03-5000
Butyl 4-hydroxybenzoat
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Butyl-4-hydroxy-benzoat, Butylparaben
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
EC Number:
202-318-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1103741
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl 4-hydroxybenzoat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
94-26-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)