Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
density
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?