Fortfahren mit
03-3360
Brom
JIS special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-778-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
7.14 (vs air)
vapor pressure
175 mmHg ( 20 °C), 671 mmHg ( 55 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
resistivity
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brom
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)