Merck
03-2350
Biotin
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
EC Number:
200-399-3
UNSPSC Code:
41116133
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
form
powder
availability
available only in Japan
color
white
mp
231-233 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)