Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.17
EC Number:
205-613-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3921202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
beruhigend/hypnotisch
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-5,5-diethylbarbiturat
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?