Fortfahren mit
01-5300
1-Pentanol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
n-Amylalkohol, Pentylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
EC Number:
200-752-1
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730975
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0%
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)