Über diesen Artikel
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
4.5-6.0 (25 °C, 80.4 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?