Merck
01-4580
Ammoniumcitrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencitrat, Citronensäure Diammoniumsalz, Diammoniumhydrogencitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.18
EC Number:
221-146-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
1.8 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcitrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)