Fortfahren mit
01-1730
Adipoylchlorid
SAJ first grade, ≥98.0 %
Synonym(e):
Adipylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCO(CH2)4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.03
EC Number:
203-876-4
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
507709
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
capacity
≥98.0 %
bp
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChI key
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipoylchlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)