Fortfahren mit
01-0870
N-Acetyl-L-Cystein
SAJ special grade, 98.0-102.0%
Synonym(e):
LNAC, NAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
EC Number:
210-498-3
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
98.0-102.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Biochem/physiol Actions
Antioxidans und mukolytisches Agens. Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern. Apoptose verhindernde Wirkung in neuronalen Zellen und Apoptose induzierende Wirkung in glatten Muskelzellen wurde beobachtet. Inhibiert HIV Replikation. Fungiert möglicherweise als Substrat für mikrosomale Glutathion-Transferase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-Cystein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)