Fortfahren mit
PFORCEKB
Roche
KAPA PROBE FORCE
2 ×, Universal
Synonym(e):
qPCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 534,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 reactions, 20 μL sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, 20 μL sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4300), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4301)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
crude DNA
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
KAPA PROBE FORCE ist ein hochgradig inhibitorresistenter qPCR-Master-Mix, der die Notwendigkeit für eine DNA-Aufreinigung eliminiert und somit die Optimierung von Probe-zu-Cq-Arbeitsabläufen ermöglicht. Der Master-Mix enthält eine DNA-Polymerase der dritten Generation, die entwickelt wurde, um Blut-, Gewebe- und Pflanzen-PCR-Inhibitoren zu überwinden. Rohe Proben können mit KAPA PROBE FORCE nun mit vergleichbarer Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Sensitivität wie mit aufgereinigter DNA analysiert werden.
  • Direkte qPCR aus rohen Blut-, Gewebe- und Pflanzenextrakten
  • Probe-zu-Cq-Arbeitsabläufen in <1 Stunde
  • Hohe Effizienz für genaue, reproduzierbare und sensitive Ergebnisse
  • Überlegene Toleranz gegenüber verschleppten Inhibitoren
  • Multiplex-Kompatibilität mit rohen Extrakten
Application
KAPA PROBE FORCE wird für Folgendes verwendet:
  • GMO-Tests
  • Maus-Mutanten
  • SNP-Genotypisierung
  • Pathogennachweis in Lebensmitteln/Wasser
  • Infektionskrankheitenforschung
  • Krebsforschung
  • DNA-Quantifizierung
  • Quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR)[1]
  • Digitale Droplet PCR[2]
  • Zur Amplifikation von Matrizen direkt aus cDNA-Synthesereaktionen
Features and Benefits
Optimieren Sie Probe-zu-Cq-Arbeitsabläufe in <1 Stunde:
  • Eliminieren Sie Zeit und Kosten der Probenaufreinigung, indem Sie direkt aus rohen Proben amplifizieren
  • Analysieren Sie ein breites Spektrum von Probentypen, einschließlich Vollblut, Zellen, Mäuseschwänze, FFPE, Blätter, Stiele, Samen und Erde
Erzeugen Sie genaue und reproduzierbare Ergebnisse:
  • Die Kits umfassen eine DNA-Polymerase der dritten Generation, die für eine robuste Zielamplifikation und einen robusten Zielnachweis entwickelt wurde
  • Das Enzym erhält in Gegenwart von PCR-Inhibitoren eine hohe Reaktionseffizienz für eine verlässliche Datenerzeugung
Überwinden Sie hohe Mengen von PCR-Inhibitoren:
  • Erreichen Sie ein höheres Maß an Sensitivität für gehemmte Blut-, Gewebe- und Pflanzenproben
  • Wandeln Sie aufgereinigte DNA-Assays in rohe Arbeitsabläufe um, ohne erkennbare Cq-Verzögerungen
Multiplexen Sie rohe Proben effizient:
  • Beschleunigen Sie die Genotypisierungsanalyse mit einer einzelnen Alleldiskriminierungsreaktion von rohen DNA-Extrakten
  • Maximieren Sie die Datensammlung aus wertvollen Proben, steigern Sie den Durchsatz und senken Sie die Kosten
Einige Anmerkungen:
  • Dieses Kit enthält ein KAPA3G HotStart DNA-Polymeraseenzym, das sondenbasierte qPCR für sowohl routinemäßige als auch komplizierte Probentypen ermöglicht.
  • Eine anfängliche Denaturierung von 3 min bei 98 °C wird empfohlen, um eine vollständige Denaturierung von komplexer Ziel-DNA sicherzustellen. Für einige rohe Proben kann eine 5-minütige Denaturierungsdauer erforderlich sein.
  • Verwenden Sie für zweistufiges Cycling einen ersten 20-sekündigen Ansatz aus kombiniertem Tempern/Strecken/Datenerheben bei 60 °C.
  • Eine 10-sekündige Dauer für Tempern/Strecken/Datenerheben kann in den meisten Assays verwendet werden, muss jedoch empirisch bestimmt werden.
  • Für rohe Proben kann die Probenmenge in der Reaktion verringert werden, um die Leistung zu steigern, dies muss jedoch empirisch bestimmt werden.
Preparation Note
ROX-Referenzfarbstoff ist sensitiv gegenüber Lichteinwirkung. Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Analysis Note
Der KAPA PROBE FORCE qPCR Master Mix Universal wird einer strengen funktionellen Qualitätskontrolle unterzogen, ist frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllt strenge Anforderungen hinsichtlich DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PFUKBPFABIKBPFLRKB
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, 20 μL sufficient for 100 reactions, 20 μL sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
-
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
concentration
2 ×
concentration
2 ×
concentration
2 ×
concentration
2 ×
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
-
detection method
probe-based
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA3G HotStart® DNA Polymerase
  • dNTPs (including dUTP)
  • MgCl2 4.5 mM at 1X
  • ROX reference dye
  • stabilizers
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)