Fortfahren mit
KK3009
Roche
KAPA-Taq EXtra PCR-Kit
Synonym(e):
PCR, Taq
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 500 reactions
feature
High Fidelity PCR, Long Range PCR, dNTPs included, hotstart: no
packaging
pkg of 250 U
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
Application
Das KAPA Taq EXtra PCR-System eignet sich ideal für:
  • PCR kurzer und mittellanger Targets (<5 kb)
  • Langstrecken-PCR (5 – 15 kb)
  • PCR mit begrenzter Menge an Template-DNA
Biochem/physiol Actions
Das KAPA Taq EXtra PCR-System ist eine Mischung aus KAPA Taq DNA-Polymerase und einer modifizierten archaealen DNA-Polymerase (Typ B) mit Korrekturlesefunktion. Dieses aus zwei Enzymen bestehende System wurde speziell für die robuste, Langstrecken- und empfindliche PCR entwickelt. Beide Enzyme weisen eine 5′→3′-Polymerase-Aktivität auf, aber nur die KAPA Taq DNA-Polymerase verfügt über 5′→3′-Exonuklease-Aktivität und nur die Typ-B-DNA-Polymerase weist 3′→5′-Exonuklease-(Korrekturlese)-Aktivität auf. Mit KAPA Taq EXtra erzeugte Reaktionsprodukte haben polyA-Enden und können zu TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Features and Benefits
  • KAPA Taq EXtra ist eine Mischung aus KAPA Taq und einer korrekturlesenden DNA-Polymerase.
  • Geeignet für Kurz-, Mittel- und Langstrecken-PCR sowie für PCR mit geringen Mengen an Template-DNA.
  • Hat eine 2–4 Mal höhere Fidelität als Taq.
  • Bei kurzen Amplikonen kann zur Erhöhung der Ausbeute und/oder Fidelität die Taq-DNA-Polymerase ersetzt werden.
  • Mittel- bis Langstrecken-Targets können mit hoher Ausbeute und Sensitivität amplifiziert werden.
  • KAPA Taq EXtra Puffer (Mg-frei) ist für die empfindliche Langstrecken-PCR konzipiert. MgCl2 wird zu Optimierungszwecken separat bereitgestellt.
  • Die Fidelität von KAPA Taq EXtra 2–4 Mal höher als die Fidelität der KAPA Taq-DNA-Polymerase, aber niedriger als die Fidelität von rein korrekturlesenden Polymerasen wie KAPA HiFi.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte bei -20 °C erfolgen.
Analysis Note
Jede Charge der DNA-Polymerase KAPA Taq EXtra enthält nachweislich <2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). KAPA Taq EXtra PCR-Kits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TAQKBTAQNTKBKK1006
description
-
description
-
description
-
description
2 ×, suitable for PCR
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
packaging
pkg of 250 U
packaging
pkg of 2500 U (BK1000), pkg of 500 U (KK1015), pkg of 250 U (KK1014), pkg of 5000 U (BK1002)
packaging
pkg of 250 U (KK1008), pkg of 2500 U (BK1001), pkg of 500 U (KK1016), pkg of 5000 U (BK1003)
packaging
pkg of 6.25 mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 500 reactions
usage
-
usage
-
usage
50 μL sufficient for 250 reactions
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA Taq EXtra DNA Polymerase 5 U/µL
  • KAPA Taq EXtra Buffer (5X)
  • KAPA dNTP Mix 10 mM each
  • MgCl2 25 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)