Fortfahren mit
FIBRP-RO
Roche
Fibronektin (rein)
from human plasma, >95% (SDS-PAGE), lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Synonym(e):
Fibronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.54
Biological source:
human plasma
Form:
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Mol wt:
440 kDa
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
mol wt
440 kDa
packaging
pkg of 1 mg (11051407001), pkg of 5 mg (11080938001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Fibronektin ist für die zellulären Interaktionen mit der extrazellulären Matrix verantwortlich. Es hat Einfluss auf Zelladhäsion, -migration, -wachstum und -differenzierung. Es handelt sich um eine lösliche Komponente von Plasma und anderen Körperflüssigkeiten. Darüber hinaus ist es auch Teil der unlöslichen extrazellulären Matrix.[1]
Application
Fibronektin fördert die Anhaftung und die darauffolgende Ausbreitung vieler Zellen. Es wird für die Beschichtung von Kulturschalen verwendet.[2] Es wird auch für Zelladhäsions-Assays eingesetzt.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Auf den meisten Säugerzellen aktiv
Biologische Aktivität: Auf Förderung der Haftung von 3T3-(NR6-)Zellen (XTT-Spaltung) getestet.
Physical form
Lyophilisat, das 1,126 mg Glycin und 0,058 mg Natriumchlorid pro mg Fibronektin enthält
Preparation Note
1 bzw. 5 mL steriles Wasser zugeben, um eine Endkonzentration von 1 mg/mL zu erhalten. Zum Lösen 30 bis 60 Minuten bei 37 °C inkubieren. Nicht schütteln.
Nach der Rekonstitution kann die Lösung eine kleine Menge an unlöslichem aggregiertem Material enthalten. Diese Aggregate sind ein für Fibronektin inhärentes Phänomen und wirken sich nicht auf die Produktleistung aus.
Arbeitskonzentration: 5μg/cm2 für die Beschichtung von Zellkulturgefäßen
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist bei -15 bis -25 °C stabil.
Hinweis: Die rekonstituierte Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C lagern.
Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Other Notes
Humanplasma-Fibronektin besteht aus zwei ähnlichen Polypeptidketten (α-, β-Kette, jeweils 220 kDa), die durch zwei Disulfidbrücken verbunden sind.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10838039001F2733MAB88916-C
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
mol wt
440 kDa
mol wt
440 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
liquid
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)