Fortfahren mit
FHIFIN-RO
Roche
FastStart High Fidelity PCR-System, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
Synonym(e):
DNA amplification, HiFi, High Fidelity, Hot Start, PCR, polymerase, Taq, primer extension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
200 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for ≤200 reactions (04738292001), sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
packaging
pkg of 125 U (04738284001), pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Das Enzympaket dNTPack besteht aus dem FastStart-High-Fidelity-PCR-System und einer gebrauchsfertigen Lösung von Nukleotiden in PCR-Qualität. Das FastStart-High-Fidelity-PCR-System ist ein Gemisch aus einer FastStart-Taq-DNA-Polymerase und einem wärmebeständigen, Korrektur lesenden Protein, das chemisch modifiziert wurde. Dieses Protein vermittelt die Korrekturleseaktivität, verfügt jedoch über keine Polymeraseaktivität. Beide Proteine sind bei unter +75 °C inaktiv und werden durch eine zweiminütige Erwärmung auf +95 °C aktiviert. Das FastStart-High-Fidelity-PCR-System ist das ideale Instrument für alle Amplifikationsanalysen, bei denen eine Kombination aus hoher Spezifität, Sensitivität, Genauigkeit und Ausbeute erforderlich ist. Heißstartprotokolle verfügen über erhöhte Spezifität, Sensitivität und PCR-Ausbeute. Hitzelabile Blockierungsgruppen in Aminosäureresten der FastStart-Taq-DNA-Polymerase sorgen dafür, dass das Enzym bei Raumtemperatur inaktiv ist. Es tritt keine Elongation auf, wenn Primer bei niedrigen Temperaturen unspezifische Bindungen eingehen.
Application
Das FastStart High Fidelity PCR-System - eine optimierte Enzymmischung für Heißstart-PCR - kombiniert alle Vorteile der FastStart Taq DNA Polymerase bei viermal höherer Genauigkeit und der Fähigkeit, Fragmente bis zu 5 kb zu amplifizieren.
  • Heißstart-PCR
  • Multiplex-PCR
  • Heißstart-RT-PCR
  • GC-reiche Template-Amplifikation
  • Schwierige oder herausfordernde PCRs
  • Vorerfassen ligationsvermittelter PCR (LM-PCR)
  • PCR-Amplifikation des cDNA 16S rRNA-Gens
Das FastStart High Fidelity PCR-System ist das Produkt der Wahl für Multiplex-PCR.
Features and Benefits
  • Erzielen einer ausgezeichneten Multiplex-Performance: Für schnelle und qualitativ hochwertige Ergebnisse wird die Verwendung des PCR Optimization Kits von Roche empfohlen.
  • Erhöhen der Genauigkeit: Im Vergleich zu Taq DNA Polymerase und FastStart Taq DNA Polymerase wird eine vierfach höhere Genauigkeit erreicht.
  • Amplifikation anspruchsvoller DNA: DMSO, ein PCR-Additiv für die Arbeit mit schwierigen Templates, wird mitgeliefert.
  • Kosteneffizient: Einsatz der komfortablen Fertiglösung von dNTPs in PCR-Qualität.
Packaging
1 Kit mit 6 Komponenten
  • FastStart High Fidelity-Enzymmischung, (5 U/μl) in Lagerpuffer
  • FastStart High Fidelity-Reaktionspuffer, 10x konzentriert, mit 18mM MgCl2
  • FastStart High Fidelity-Reaktionspuffer, 10x konzentriert, ohne MgCl2
  • MgCl2-Stammlösung, 25 mM
  • DMSO
  • PCR-Nukleotidmischung (Jeder dNTPack enthält 10 mM additivfreie Natriumsalz-Nukleotide in einer gebrauchsfertigen Mischung)
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Für eine Standard 50 μl PCR empfehlen wir die Verwendung von 2,5 U der Enzymmischung.
Analysis Note
Jede Charge wird mit humangenomischer DNA und Primern, die für ein 1,8 kb-Fragment des EPO-Gens spezifisch sind, und Primern, die für ein 4,8 kb-Fragment des tPA-Gens spezifisch sind, einem PCR-Funktionstest unterzogen.
Other Notes
Inhalt
  • FastStart High Fidelity-Enzymmischung, (5 U/μL) in Lagerpuffer
  • FastStart High Fidelity-Reaktionspuffer, 10x konzentriert, mit 18 mM MgCl2
  • FastStart High Fidelity-Reaktionspuffer, 10x konzentriert, ohne MgCl2
  • MgCl2-Stammlösung, 25 mM
  • DMSO
  • PCR-Nukleotid-Mischung
Jeder dNTPack enthält 10 mM additivfreie Natriumsalz-Nukleotide in einer gebrauchsfertigen Mischung.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Legal Information
HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt den US-Patenten Nr. 5,677,152 und 5,773,258 sowie den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.  Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FHIFIROEHIFIPROEHIFIDNTPRO
description
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
description
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
description
sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
description
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 125 U (04738284001), pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U]), pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U]), pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U]), pkg of 100 U (04738250001), pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
parameter
72 °C optimum reaction temp.
parameter
72 °C optimum reaction temp.
parameter
72 °C optimum reaction temp.
parameter
-
usage
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001), sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
usage
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), sufficient for 2500 reactions, sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001), sufficient for ≤200 reactions (04738268001), sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
  • PCR Nucleotide Mix
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)