Fortfahren mit
CHROMTH-RO
Roche
Chromozym TH
Synonym(e):
Thrombinsubstrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 471,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.810,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 471,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic)
form
powder
mol wt
Mr 662.62
packaging
pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
General description
Chromozym® TH ist ein chromophores Substrat, das hauptsächlich zum Nachweis einer Thrombinwirkung verwendet wird.[1]
Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilidacetat
Application
Verwenden Sie Chromozym® TH zum Nachweis von Serinproteasen, insbesondere Thrombin in wässrigen Lösungen.[1]
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Ungefähr 0,2 mM
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Die Substratlösung (ca. 2 mM) ist bei 2 bis 8 °C mindestens 4 Wochen lang haltbar.
Analysis Note
Verunreinigung: 1 % freies 4-Nitrilanilin
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Tosyl-glycyl-polyl-arginin-4-nitranilideacetat
Legal Information
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1037846100110378445001368059-M
assay
90% (Tosyl-Gly-Pro-Arg-4-nitranilide acetate (enzymatic)), 90% (enzymatic)
assay
90%
assay
90% (enzymatic)
assay
≥97% (HPLC)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
20-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
mol wt
Mr 662.62
mol wt
-
mol wt
Mr 702.9
mol wt
-
packaging
pkg of 100 mg (11585398001), pkg of 20 mg (10206849001)
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)