Merck
RIE156328128
Rieke Metals, Inc.
4'-bromo-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-12-3-4-14(13(2)11-12)7-10-17(19)15-5-8-16(18)9-6-15/h3-6,8-9,11H,7,10H2,1-2H3
InChIKey
HOMOEPVPSBGMKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-19
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)