Merck
RIE156327179
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
Größe auswählen
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
Lieferanten-SKU: 6127-2300-10-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 696,00
2 G
€ 1.252,48
5 G
€ 2.444,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6127-2300-10-1G
€ 696,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3-(4-fluorophenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H12FNO/c17-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)14-6-1-13(11-18)2-7-14/h1-4,6-9H,5,10H2
InChIKey
BMFRAJGWCPIUHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)