Wichtige Dokumente
RIE156325089
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H21NO3/c1-2-25-21(24)18-10-8-17(9-11-18)20(23)19-7-5-6-16(14-19)15-22-12-3-4-13-22/h3-11,14H,2,12-13,15H2,1H3
InChIKey
HBRDJACTSWDEOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)