Merck
RIE156325012
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 3-(thiomorpholinomethyl)phenyl ketone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.41
MDL-Nummer:
Iupac Name
cyclobutyl[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C16H21NOS/c18-16(14-4-2-5-14)15-6-1-3-13(11-15)12-17-7-9-19-10-8-17/h1,3,6,11,14H,2,4-5,7-10,12H2
InChIKey
GWXLZXMNAGHMOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0702-00
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)