Wichtige Dokumente
RIE156324845
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[3-(pyrrolidinomethyl)phenyl]hexanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 6-oxo-6-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]hexanoate
Inchi Code
1S/C19H27NO3/c1-2-23-19(22)11-4-3-10-18(21)17-9-7-8-16(14-17)15-20-12-5-6-13-20/h7-9,14H,2-6,10-13,15H2,1H3
InChIKey
HVJHGRYSLRHPNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)