Merck
RIE156324317
Rieke Metals, Inc.
2-chloro-4-fluoro-4'-piperidinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.82
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenyl)[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H19ClFNO/c20-18-12-16(21)8-9-17(18)19(23)15-6-4-14(5-7-15)13-22-10-2-1-3-11-22/h4-9,12H,1-3,10-11,13H2
InChIKey
RXSHLAAHJUFXTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0200-50
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)