Merck
RIE156323042
Rieke Metals, Inc.
4-methyl-4'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-methylphenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c1-15-2-6-17(7-3-15)19(21)18-8-4-16(5-9-18)14-20-10-12-22-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
InChIKey
IEPLCFQVKQDBCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-04
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)