Wichtige Dokumente
RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
InChIKey
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-15
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)