Merck
RIE156322841
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-trifluoromethylbutyrophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H15F3O/c1-4-12(2,3)11(17)9-5-7-10(8-6-9)13(14,15)16/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
XDVKLTVIYMKNBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-45
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)