Wichtige Dokumente
RIE156322833
Rieke Metals, Inc.
2,2,3',5'-tetramethylbutyrophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-6-14(4,5)13(15)12-8-10(2)7-11(3)9-12/h7-9H,6H2,1-5H3
InChIKey
ZKGGJHPGFBVPQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-31
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)