Merck
RIE156322319
Rieke Metals, Inc.
2-(2,6-Dichlorobenzoyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H7Cl2NO/c13-8-4-3-5-9(14)11(8)12(16)10-6-1-2-7-15-10/h1-7H
InChIKey
CDIUPILJBIGHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-46
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)