Merck
RIE156321406
Rieke Metals, Inc.
2-Chloro-3',4'-(ethylenedioxy)benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c16-12-4-2-1-3-11(12)15(17)10-5-6-13-14(9-10)19-8-7-18-13/h1-6,9H,7-8H2
InChIKey
ZYMLUQLZIRHDPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Viscous yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5202-14
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)