Wichtige Dokumente
RIE156320910
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-3'-fluoro-5'-methylbenzophenone
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
293.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(3-fluoro-5-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10BrFO/c1-9-6-10(8-11(16)7-9)14(17)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-8H,1H3
InChIKey
IVBIDOAYLUEPLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5208-17
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)