Merck
RIE156320758
Rieke Metals, Inc.
3,4'-Dichloro-4-methylbenzophenone
About This Item
Molekulargewicht:
265.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-chloro-4-methylphenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O/c1-9-2-3-11(8-13(9)16)14(17)10-4-6-12(15)7-5-10/h2-8H,1H3
InChIKey
QNVLVAUNMVUCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5188-16
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)